F4648
Fast Red TR/Naphthol AS-MX
SIGMAFAST™, fluorogenic, tablet
Sinônimo(s):
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium / 3-Hydroxy-2-naphthoic acid 2,4-dimethylanilide phosphate tablets
About This Item
Produtos recomendados
product name
SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets, tablet, To prepare 1 mL
forma
tablet
solubilidade
water: 1 tablet/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- in alkaline phosphatase staining in organ sections
- for staining chondrogenic spheroids in immunohistochemistry studies
- for the detection of hybridization signals in in situ mRNA hybridization studies of human palatine tonsils sections
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.