SAB5702455
Anti-Thromboxane synthase Antibody, clone 6B7Z7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BDPLT14, CYP5, CYP5A1, GHOSAL, THAS, TS, TXAS, TXS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6B7Z7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
3 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MEALGFLKLEVNGPMVTVALSVALLALLKWYSTSAFSRLEKLGLRHPKPSPFIGNLTFFRQGFWESQMELRKLYGPLCGYYLGRRMFIVISEPDMIKQVL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TBXAS1(6916)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)