B6901
Monoclonal Anti-Bovine IgG antibody produced in mouse
clone BG-18, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Bovine IgG
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
BG-18, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine (non-reactive to IgM)
não deve reagir com
pig, human, rabbit, sheep, cat, guinea pig, canine, horse, goat
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)