I5154
IgG1, Kappa from human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Human IgG1-κ
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Human myeloma IgG1, κ is purified from human plasma by fractionation, ion-exchange, and affinity chromatography procedures.
Aplicação
forma física
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)