Documentos
A8592
Sigma-Aldrich
ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) monoclonal
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
ANTI-FLAG® M2 monoclonal, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.32
fonte biológica
mouse
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
all
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
DYKDDDDK
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GPX1(2876)
Descrição geral
A ANTI-FLAG M2-peroxidase monoclonal é um anticorpo IgG de camundongo conjugado covalentemente à peroxidase de raiz forte (HRP). O anticorpo se liga a proteínas de fusão FLAG e reconhece o epítopo FLAG no N-terminal, Met-N-terminal, C-terminal e peptídeos FLAG internos.
Aplicação
Diluição sugerida para imunocitoquímica e Western Blotting 1:100 a 1:1000
Diluição sugerida para ELISA 1:20.000
Saiba mais detalhes do produto em nosso portal de aplicações FLAG®.
Para detecção simples em uma etapa por imunocitoquímica, ELISA ou Western blot. Particularmente útil para detectar proteínas de fusão FLAG expressas em hospedeiro murino, no qual anticorpos anticamundongo secundários podem causar reatividade cruzada.
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato contendo glicerol 50% mais conservante e estabilizante
Nota de preparo
Dilua a solução ANTI-FLAG M2-peroxidase em solução salina tamponada com Tris (TBS): Tris 0,05 M, pH 7,4, com cloreto de sódio 0,15 M.
Informações legais
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Mickaël Lelek et al.
Nature communications, 6, 6483-6483 (2015-03-07)
The molecular mechanisms that allow HIV to integrate into particular sites of the host genome are poorly understood. Here we tested if the nuclear pore complex (NPC) facilitates the targeting of HIV integration by acting on chromatin topology. We show
Martin Roth et al.
Development (Cambridge, England), 137(9), 1553-1562 (2010-04-02)
FoxG1 is a conserved transcriptional repressor that plays a key role in the specification, proliferation and differentiation of the telencephalon, and is expressed from the earliest stages of telencephalic development through to the adult. How the interaction with co-factors might
Dong Meng et al.
The Journal of biological chemistry, 284(17), 11425-11435 (2009-01-21)
betaArrestin is a multifunctional signal scaffold protein. Using SPOT immobilized peptide arrays, coupled with scanning alanine substitution and mutagenesis, we show that the MAPK kinase, MEK1, interacts directly with betaarrestin1. Asp(26) and Asp(29) in the N-terminal domain of betaarrestin1 are
Linda Brunotte et al.
Journal of virology, 85(1), 324-333 (2010-10-29)
The 200-kDa L protein of arenaviruses plays a central role in viral genome replication and transcription. This study aimed at providing evidence for the domain structure of L protein by combining bioinformatics with a stepwise mutagenesis approach using the Lassa
E A Rorke et al.
Oncogene, 29(44), 5873-5882 (2010-09-08)
Activator protein one (AP1) (jun/fos) factors comprise a family of transcriptional regulators (c-jun, junB, junD, c-fos, FosB, Fra-1 and Fra-2) that are key controllers of epidermal keratinocyte survival and differentiation, and are important drivers of cancer development. Understanding the role
Artigos
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.