Documentos Principais
SAB5701751
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-LCK-Y394 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.896,00
R$ 2.896,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.896,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.896,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.411 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr394)
Informações sobre genes
human ... LCK(3932)
Descrição geral
This gene is a member of the Src family of protein tyrosine kinases (PTKs). The encoded protein is a key signaling molecule in the selection and maturation of developing T-cells. It contains N-terminal sites for myristylation and palmitylation, a PTK domain, and SH2 and SH3 domains which are involved in mediating protein-protein interactions with phosphotyrosine-containing and proline-rich motifs, respectively. The protein localizes to the plasma membrane and pericentrosomal vesicles, and binds to cell surface receptors, including CD4 and CD8, and other signaling molecules. Multiple alternatively spliced variants encoding different isoforms have been described.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y394 of human LCK
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)