N3376
Nicotinamide
≥98% (HPLC), powder, PARP inhibitor
Sinônimo(s):
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nicotinamide, ≥98% (HPLC), powder
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
pf
128-131 °C (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
chave InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.