Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
S0130
Sigma-Aldrich
Estreptozocina
Streptozocin
≥75% α-anomer basis,≥98% (HPLC), powder, DNA alkylating agent
Sinônimo(s):
STZ, Streptozotocina, N-(metilnitrosocarbamil)-α-D-glicosamina, Estreptozotocina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
265.22
Beilstein:
2060675
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Estreptozocina, ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥75% α-anomer basis
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light yellow
pf
121 °C (dec.) (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
chave InChI
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Descrição geral
A estreptozotocina (STZ) é um antibiótico antineoplásico. Este composto contendo N-nitroso atua como doador de óxido nítrico nos ilhéus pancreáticos. É uma metilnitrosourea ligada a uma única molécula de glicosamina e possui alta afinidade pelo transportador de glicose tipo 2 (GLUT2) da superfície celular, que é altamente expresso nas células beta dos ilhéus de Langerhans.[1] A estreptozotocina não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, mas seus metabólitos são geralmente encontrados no líquido cefalorraquidiano.
Em meio de cultura celular, apresenta uma meia-vida biológica de aproximadamente 19 minutos. É um forte agente metilante que interage com o DNA in vitro para produzir purinas metiladas. Pode impactar o metabolismo da glicose porque é especialmente tóxico para as células beta produtoras de insulina do pâncreas em mamíferos e também é um antibiótico eficaz contra bactérias Gram-negativas. Inibe a síntese de DNA em microrganismos e células de mamíferos por alquilação e ligação cruzada das cadeias de DNA, afetando todas as fases do ciclo celular dos mamíferos. A STZ é considerada mutagênica, carcinogênica e possivelmente teratogênica em humanos.[2] É citotóxica para as linhagens de células tumorais neuroendócrinas que expressam o transportador de glicose GLUT2.
Aplicação
A estreptozocina ou estreptozotocina é usada para induzir diabetes tipo 1 para pesquisa médica.[3][4][5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Um composto contendo N-nitroso que atua como doador de óxido nítrico em ilhotas pancreáticas; induz a morte de células secretoras de insulina, produzindo um modelo animal de diabetes. Agente metilante do DNA potente, que induz a quebra cromossômica.
Um composto contendo N-nitroso que atua como doador de óxido nítrico em ilhotas pancreáticas; induz a morte de células secretoras de insulina, produzindo um modelo animal de diabetes. Agente metilante do DNA potente, que induz a quebra cromossômica. Citotóxico para linhagens celulares de tumores neuroendócrinos que expressam o transportador de glicose GLUT2.
Outras notas
Anômeros mistos
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Housekeeping proteins: How useful are they in skeletal muscle
diabetes studies and muscle hypertrophy models?
Marco
Analytical Biochemistry, 504, 38-40 (2016)
Streptozocin
Papich MG
Journal of Separation Science, 742-743 (2016)
Streptozocin
Papich MG
Saunders Handbook of Veterinary Drugs, 742-743 (2016)
The Streptozotocin-Induced Diabetic Nude Mouse Model: Differences between Animals from Different Sources
Melanie L Graham
Comparative Medicine, 61(4), 356-360 (2011)
Streptozotocin
Abdollahi, M and Hosseini, A
Encyclopedia of Toxicology (2014)
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. What's the bottle size for Streptozotocin 50mg
    1 answer
    1. The 50mg pack size is packaged in a 20mL amber glass bottle.
      Helpful?
  2. Can Streptozotocin be transported at ambient temperature, without losing his integrity?
    1 answer
    1. This product is shipped on dry ice and may degrade if exposed to ambient temperatures for extended periods. The product is stable when stored frozen and protected from moisture and air.
      To further discuss shipping temperature of this material Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, click on "Products Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  3. Can Product S0130, Streptozocin, be used to induce diabetes?  What concentration should be used?
    1 answer
    1. We do not test Streptozocin, Product No. S0130 for biological activity.  We recommend screening lots for biological activity.  An intravenous injection of streptozocin into rats at a dose of 65 mg/kg body weight to induce diabetes has been reported by Burcelin R. et al. in Biochem. J., 291, 109-113 (1993).
      Helpful?
  4. How should I store Product S0130, Streptozocin, upon receipt?
    1 answer
    1. Streptozocin should be stored at -20 degrees C with desiccation.  The desiccant is to prevent moisture uptake which can shorten shelf-life.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How do I store solutions of Product S0130, Streptozocin?
    1 answer
    1. Aqueous solutions rapidly undergo mutarotation to an equilibrium mixture of alpha- and beta-anomers.  Maximum solution stability is at pH 4, with stability decreasing rapidly at higher or lower pH. Freshly prepared solutions are clear and have a light straw color. On standing, they take on a yellow to brown color and effervesce, indicating decomposition.   Solutions should be prepared just before use, since the product is unstable.
      Helpful?
  7. How can I make a solution of Product S0130, Streptozocin?
    1 answer
    1. This product dissolves in water at 50 mg/mL to give a light yellow solution, from clear to slightly hazy. We recommend using a 20 mM citrate buffer at pH 4.5 for best solution stability.
      Helpful?
  8. What is the half-life of Product S0130, Streptozocin?
    1 answer
    1. Streptozocin has a reported half life of 15 to 30 minutes.
      Helpful?
Reviews
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Reviews 2
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Works
    We use this to make mice diabetic. It works as intended.
    Helpful?
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Streptozocin
    We are satisfied with Streptozotocin and quick delivery
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review