SAB5600204
Anti-beta-Actin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM112, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
ACTB, Actin cytoplastic 1, actin beta, beta-actin
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM112, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
all
técnica(s)
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2