Merck
Todas as fotos(7)
Documentos
A5316
Sigma-Aldrich
Antiβ-actina monoclonal
clone AC-74, ascites fluid
Sinônimo(s):
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Sigma Beta Actin Antibody
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC-74, monoclonal
peso molecular
antigen 42 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Descrição geral
A actina é uma proteína altamente conservada, que é um componente importante das estruturas citoesqueléticas e contráteis em todos os tipos celulares. Ela varia em quantidade e está relacionada ao tipo de diferenciação e ao estado funcional das células e tecidos. A actina pode ser encontrada em duas formas diferentes de agregação, os estados globular ou fibrilar, e pelo menos seis isoformas distintas ocorrem em vertebrados. As actinas apresentam mais de 90% de homologia de sequência, mas cada isoforma tem uma sequência NH2-terminal única. As isoformas são compostas por três α actinas (esquelética, cardíaca, lisa), uma β actina (β-não-muscular) e duas γ actinas (γ de músculo liso e γ não muscular). O gene ACTB (actina β) codifica a β-actina. Esta é uma proteína de manutenção do citoesqueleto. Ela está presente no citoplasma. Esse gene ACTB está localizado no cromossomo humano na posição 7p22.1.
O anticorpo monoclonal antiβ-actina (isotipo de IgG2a de camundongo) é derivado de hibridoma AC-74, produzido pela fusão de células de mieloma e esplenócitos de camundongo de um camundongo imunizado.
Reconhece um epítopo localizado na extremidade N-terminal da isoforma β da actina. Ele marca a β-actina especificamente em uma ampla variedade de tecidos e espécies. Na coloração imunofluorescente de criocortes ultrafinos da moela de frangos, o anticorpo marca os corpos densos, os canais longitudinais que ligam corpos densos consecutivos que também são ocupados por desmina e a placa densa associada à membrana. O anticorpo não reage com músculo cardíaco ou esquelético adulto (além de quantidades-traço devido à contaminação da amostra com células não musculares) ou com células que expressam β-actina em amebas Dictyostelium discoideum. O epítopo reconhecido pelo anticorpo é resistente à fixação com formalina e ao embebimento em parafina. As soluções B5, de Methacarn, etanol ou de Bouin também podem ser usadas como fixadores. O anticorpo pode ser usado como sonda para β-actina como controle interno de immunoblotting.
Imunogênio
Peptídeo N-terminal com β-actina citoplasmática ligeiramente modificada, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gli-Ser-Gli-Lis, conjugado com KLH.
Aplicação
Foram realizadas análises de Western blot de lisados de células MDCK usando anticorpo monoclonal antiactina como anticorpo primário.
O anticorpo monoclonal anti-β-actina de camundongo foi usado para análises de western blot. O anticorpo também pode ser usado para imuno-histoquímica, imunofluorescência indireta (1:1.000) usando fibroblastos humanos ou de galinha cultivados, e método de ELISA indireto.
O anticorpo monoclonal antiactina de camundongo foi usado como controle de carregamento para análise por western blot de proteínas imunoprecipitadas de coculturas de gânglio da raiz dorsal de ratos.
O anticorpo monoclonal antiactina de camundongo foi usado como controle de carregamento para análise por western blot de proteínas imunoprecipitadas de coculturas de gânglio da raiz dorsal de ratos.
O anticorpo monoclonal anti-β-actina de camundongo foi usado para análises de western blot. O anticorpo também pode ser usado para imuno-histoquímica, imunofluorescência indireta (1:1.000) usando fibroblastos humanos ou de galinha cultivados, e método de ELISA indireto.
Foram realizadas análises de western blot de lisados de células MDCK usando anticorpo monoclonal antiactina como anticorpo primário.
O anticorpo monoclonal anti-β-actina foi usado em western blot.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As duas principais proteínas citoesqueléticas envolvidas na motilidade celular são actina e miosina. A actina e a miosina são componentes de vários tipos celulares e estão envolvidas em diversos processos celulares, inclusive locomoção, secreção, transmissão citoplasmática, fagocitose e citocinese. βA ß-actina (ACTB) modula o crescimento celular, a migração e o agregado de G-actina. Mutações no gene ACTB levam a um transtorno pleiotrópico do desenvolvimento. Ele reconhece um epítopo localizado na extremidade N-terminal da isoforma β da actina. Ele marca a β-actina especificamente em uma ampla variedade de tecidos e espécies. Na coloração imunofluorescente de criocortes ultrafinos da moela de frangos, o anticorpo marca os corpos densos, os canais longitudinais que ligam corpos densos consecutivos que também são ocupados por desmina e a placa densa associada à membrana. O anticorpo não reage com músculo cardíaco ou esquelético adulto (além de quantidades-traço devido à contaminação da amostra com células não musculares) ou com células que expressam β-actina em amebas Dictyostelium discoideum. O epítopo reconhecido pelo anticorpo é resistente à fixação com formalina e ao embebimento em parafina. As soluções B5, de Methacarn, etanol ou de Bouin também podem ser usadas como fixadores. O anticorpo pode ser usado como sonda para β-actina como controle interno de immunoblotting.
forma física
O produto é fornecido como líquido ascítico contendo 0,1% de azida sódica como conservante.
Armazenamento e estabilidade
Para uso contínuo, armazene a 2-8 °C por até um mês. Para armazenamento prolongado, a solução pode ser congelada em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente. Não é recomendado armazenar em congeladores do tipo “frost-free”. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarifique por centrifugação antes do uso.
Outras notas
Para visualizar um guia de seleção de anticorpos de actina acesse: www.sigmaaldrich.com/actin.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Functional thermogenic beige adipogenesis is inducible in human neck fat.
Lee P, et al.
International Journal of Obesity, 38(2), 170-170 (2014)
Actin isoform compartments in chicken gizzard smooth muscle cells.
North A J, et al.
Journal of Cell Science, 107, 445-455 (1994)
Myc confers androgen-independent prostate cancer cell growth.
Bernard D, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 112(11), 1724-1731 (2003)
Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor links hepatocyte priming with cell cycle progression during liver regeneration.
Mitchell C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(4), 2562-2568 (2005)
Lulu Huang et al.
Nucleic acid therapeutics, 29(4), 175-186 (2019-05-10)
Efforts to develop treatments for diseases caused by nonsense mutations have focused on identification of small molecules that promote translational read-through of messenger RNAs (mRNAs) harboring nonsense stop codons to produce full-length proteins. However, to date, no small molecule read-through