SAB1305546
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse
clone 8H10D10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8H10D10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
41737 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:2000-1:10000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade