A5060
Anti-Actin (20-33) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ACTA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 42 kDa
reatividade de espécies
wide range (animal), invertebrates
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using chicken or rat tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:250 using using rat brain or chicken muscle extracts
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibody shows a broad reactivity among actin isoforms and across a range of organisms. It specifically stains typical stress fibers in cultured cells using an indirect immunofluorescent labeling technique and can be used as a probe of the N-terminal region of actin.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2