Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 μL | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 2.144,00 |
200 μL | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 3.430,00 |
Sobre este item
R$ 2.144,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Nome do produto
Anticorpo anti-β-actina, monoclonal de camundongo, clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Na coloração de criocortes de tecido ultrafinos da moela de frangos, o anticorpo marca os corpos densos e canais longitudinais que ligam corpos densos consecutivos que também são ocupados por desmina e a placa densa associada à membrana. Ele não cora músculos cardíacos e esqueléticos de adultos, exceto traços, devido a contaminações da amostra com células não musculares, ou se tecido embrionário estiver sendo usado.
Immunogen
Application
O anticorpo monoclonal antibeta-actina pode ser usado para análises por microarranjo, imunofluorescência indireta e imuno-histoquímica. Além disso, o produto foi usado para imuno-histoquímica em concentração de 10-40 μg/ml usando fibroblastos de prepúcio humano. O anticorpo também foi usado para western blot na concentração de 0,5-1 μg/ml usando extrato celular de fibroblastos de prepúcio humano ou fibroblastos de galinha.
O anticorpo pode ser usado para corar cortes congelados fixados em acetona, preparados para ME e experimentos de microinjeção. Soluções de B5, metacam ou de Bouin podem ser usadas como fixadores. O epítopo reconhecido pelo anticorpo é resistente à fixação com formalina e ao embebimento em parafina.
Ela foi utilizada em análise por imunoblot.
O anticorpo pode ser usado para corar cortes congelados fixados em acetona, preparados para ME e experimentos de microinjeção. Soluções de B5, metacam ou de Bouin podem ser usadas como fixadores. O epítopo reconhecido pelo anticorpo é resistente à fixação com formalina e ao embebimento em parafina.
Biochem/physiol Actions
A ACTB (β-actina) é essencial para a organogênese, especialmente para o desenvolvimento do cérebro, rins e coração. Ela é responsável por manter a proliferação, migração e o formato celulares. A proteína actina é essencial para a formação de plaquetas maduras. β−A actina desempenha um papel importante no desenvolvimento embrionário. O aumento da expressão (upregulation) da β-actina estimula protrusões de membrana e auxilia a motilidade celular. A proteína codificada β-actina media a migração de fibroblastos em camundongos e, desse modo, controla a tensão no tecido conjuntivo.
A actina é uma proteína citoesquelética que regula a motilidade, a secreção, a fagocitose e a citocinese celulares. A terminação NH2 da actina pode atuar como antígeno. Esse terminal também pode modular interações com a actina e pode se associar a proteínas, como a miosina.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) |
| clone AC-15, monoclonal | clone AC-15, monoclonal | clone AC-74, monoclonal | clone AC-15, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate |
| species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig | species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig | species reactivity rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human | species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-β-actina, monoclonal de camundongo
— ou —
Experimente nossa Ferramenta de seleção de produtos para restringir suas opções
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?