Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
A2066
Sigma-Aldrich
Anti-actina
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Actin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 42 kDa
reatividade de espécies
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25 using human or animal tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:40 using chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
Descrição geral
A actina, uma proteína altamente conservada, é um componente importante das estruturas citoesqueléticas e contráteis em todos os tipos de células. Ela varia em quantidade e está relacionada ao tipo de diferenciação e ao estado funcional das células e tecidos. A actina pode ser encontrada em duas formas diferentes de agregação, os estados globular ou fibrilar, e pelo menos seis isoformas distintas ocorrem em vertebrados. As actinas apresentam mais de 90% de homologia de sequência, mas cada isoforma tem uma sequência NH2-terminal única.
O gene ACTA1 (actina, α 1) foi mapeado no cromossomo humano 1q42.13. O gene codifica a actina 1, um componente filamentoso fino do músculo esquelético.
Em immunoblotting, o produto localiza a actina em diversas espécies, desde músculo esquelético humano até amebas. O produto reconhece a banda de actina de 42 kDa usando técnicas de immunoblotting em extratos de tecido animal ou humano.
Especificidade
A antiactina cora especificamente as fibras de estresse típicas em fibroblastos cultivados de galinha.
Imunogênio
Fragmento de actina C-terminal ligado a uma estrutura de sustentação de múltiplos antígenos peptídicos (MAP).
Aplicação
Ele pode ser usado para estudar a estrutura e a função da actina e para examinar os sítios de ligação de proteínas de ligação à actina.
O anticorpo antiactina de coelho pode ser usado em ensaios de western blot. O anticorpo também pode ser usado em aplicações de imuno-histoquímica (1:25, usando cortes de tecido humano ou animal) e imunofluorescência indireta (1:40, usando fibroblastos de galinha).
Usado para estudar a estrutura e a função da actina e para examinar os sítios de ligação de proteínas de ligação à actina. Lisados de proteína gerados a partir do tecido de membros embrionários de camundongo foram analisados por western blot usando actina como controle de carregamento. A actina foi detectada usando antiactina de coelho na proporção de 1:8000. A actina foi detectada por um anticorpo antiactina de coelho e usada como controle de carregamento em lisados de células MCF7. A actina foi detectada em 42 kDa.
Usado para estudar a estrutura e a função da actina e para examinar os sítios de ligação de proteínas de ligação à actina. Lisados de proteína gerados a partir do tecido de membros embrionários de camundongo foram analisados por western blot usando actina como controle de carregamento. A actina foi detectada usando antiactina de coelho na proporção de 1:8000. A actina foi detectada por um anticorpo antiactina de coelho e usada como controle de carregamento em lisados de células MCF7. A actina foi detectada em 42 kDa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A actina é uma proteína citoesquelética que regula a motilidade, secreção, fagocitose e citocinese das células. A terminação NH2 da actina pode atuar como antígeno. Esse terminal também pode modular interações com a actina e pode se associar a proteínas, como a miosina. A proteína actina é essencial para a formação de plaquetas maduras.
Sabe-se que mutações no gene ACTA1 (actina, α 1) causam miopatia do filamento fino, como miopatia nemalínica, miopatia congênita, miopatia por actina, miopatia do bastão intranuclear, miopatia congênita com corpos do tipo "cap" e miopatia do core central. Observa-se suprarregulação do gene em transplantes ortotópicos de fígado sem nenhuma evidência anterior de doença hepática autoimune. A proteína actina codificada forma uma rede de filamentos e é responsável pelo formato da célula. Ela fornece força celular e promove o movimento ativo da célula.
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo albumina sérica bovina 1% e azida sódica 15 mM como conservante.
Armazenamento e estabilidade
Para uso contínuo, armazene a 2-8 °C por até um mês.
Para armazenamento prolongado, a solução pode ser congelada em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente nem armazenar em congeladores do tipo “frost-free”. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarifique a solução por centrifugação antes do uso.
Outras notas
Para visualizar um guia de seleção de anticorpos de actina acesse: www.sigmaaldrich.com/actin.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
The zebrafish runzel muscular dystrophy is linked to the titin gene.
Steffen L S, et al.
Developmental Biology, 309(2) (2007)
The spectraplakin short stop is an actin--microtubule cross-linker that contributes to organization of the microtubule network.
Applewhite D A, et al.
Molecular Biology of the Cell, 21(10) (2010)
Leta S Steffen et al.
Developmental biology, 309(2), 180-192 (2007-08-07)
Titin (also called connectin) acts as a scaffold for signaling proteins in muscle and is responsible for establishing and maintaining the structure and elasticity of sarcomeres in striated muscle. Several human muscular dystrophies and cardiomyopathies have previously been linked to
Mutation-specific effects on thin filament length in thin filament myopathy.
Winter JM, et al.
Annals of Neurology, 79(6), 959-969 (2016)
Severe congenital actin related myopathy with myofibrillar myopathy features.
Selcen D.
Neuromuscular Disorders, 25(6), 488-492 (2015)
Artigos
Loading controls in western blotting application.