SAB4300738
Anti-Collagen IV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ALPHA-1 CHAIN ARRESTEN, COL4A1 NC1 domain, COLLAGEN OF BASEMENT MEMBRANE, alpha 1 type IV collagen preproprotein, collagen IV alpha-1 polypeptide
Selecione um tamanho
R$ 2.349,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.349,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
160 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001836.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL4A1(1282)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)