RDD023
Sacarose
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Sinônimo(s):
α α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α α-D-glicopiranosil β-D-frutofuranosídeo, ββ-D-frutofuranosil-α-D-glicopiranosídeo, D(+)-sacarose, Açúcar
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri™
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
resíduo de ignição
≤0.01%
perda
≤0.03% loss on drying, 105°C
cor
white
faixa de pH útil
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
pf
185-187 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.