539138
Protease Inhibitor Cocktail VII
liquid, for the inhibition of serine proteases, cysteine proteases, aspartic proteases and thermolysin-like proteases and aminopeptidases. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
Sinônimo(s):
Protease inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
product name
Protease Inhibitor Cocktail Set VII, Protease Inhibitor Cocktail Set VII contains five protease inhibitors with broad specificity. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product is provided as a single vial or as a set of 5 vials. Each vial contains 1 ml of protease inhibitor cocktail solubilized in DMSO with the following components:
Especificidade
Advertência
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C