P5280
Piruvato de sódio
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sinônimo(s):
αÁcido α-cetopropiônico, Ácido 2-oxopropanoico, Ácido pirúvico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
densidade
1.78 at 20 °C
aplicação(ões)
metabolomics
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- para cultivar células MCF7 ρ0 (linhagem de células de câncer de mama humano) como células-mãe
- como suplemento no meio de ensaio de fluxo extracelular (XF) para incubar células para medir a taxa de consumo de oxigênio (OCR)
- como suplemento no meio essencial mínimo Eagle para manter as células de câncer de mama (MCF-7)
- como suplemento no meio à base de meio de Eagle modificado por′Dulbecco (DMEM) e meio Eagle modificado (MEM)-α para cultura de células de testículo para avaliar o efeito da composição do meio na manutenção in vitro de SSC
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Cultura celular e cultura de células de insetos testadas
- Versátil e adaptável a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
- Succinato de sódio de grau biorreagente para suas pesquisas em biologia celular e bioquímica
- Testado para aplicações de cultura de células de mamíferos e insetos
Outras notas
produto comparável
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.