This product is lyophilized from a solution containing sodium glutamate and human serum albumin. The material may be reconstituted in water. For assay purposes, this material is reconstituted in 10 mM Tris-HCl / 0.1 M NaCl / 0.1% BSA, pH 7.4 . The solution stability has not been determined.
S3134
Streptokinase from β-hemolytic Streptococcus (Lancefield Group C)
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg solid
Sinônimo(s):
Streptokinase from Streptococcus hemolyticus
Selecione um tamanho
R$ 502,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 502,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥2,000 units/mg solid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(CC(C1)C2CCCCC2)C(=O)O
InChI
1S/C11H19NO2/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h8-10,12H,1-7H2,(H,13,14)
chave InChI
XRZWVSXEDRYQGC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Streptokinase is an extracellular enzyme produced by β-hemolytic Streptococcus. It is a single-chain polypeptide enzyme that consists of multiple structural domains, including α-, β-, and γ-domains.[1]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
how to reconstitute
1 answer-