10874477001
Roche
Plasminogen
from human serum
Sinônimo(s):
plasminogen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human serum
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
~11 units/mg protein (activated with streptokinase at 37 °C and pH 7.4 with Chromozym PL as the substrate.)
peso molecular
90-94 kDa
embalagem
pkg of 20 U
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
activity assay: suitable
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Lyophilizate, stabilized with bovine serum albumin.
Qualidade
Sequência
Nota de preparo
Working solution: Solvent is recommended in 20 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5, 100 mM NaCl.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
A solution in 20 mM sodium phosphate buffer, pH ca. 7.5, 100 mM NaCl is stable for several months without loss of activity when stored at -15 to -25 °C.
Note:
Plasminogen is susceptible to autolysis, which may result in activation. Contact with the skin or other contamination (e.g., by microorganisms), is therefore to be avoided.
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?