Documentos
P5655
Sigma-Aldrich
Fosfato de potássio
powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • O fosfato de potássio monobásico foi usado durante o isolamento de proteína de células bacterianas.
  • Foi usado no preparo do meio PZM-3 (meio definido para embriões porcinos).
  • Foi usado no preparo de solução salina tamponada com fosfato.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A serum-free medium formulation supporting growth of human umbilical cord vein endothelial cells in long-term cultivation.
Labitzke R and Friedl P
Cytotechnology, 35, 87-87 (2001)
Abundant DNA 6mA methylation during early embryogenesis of zebrafish and pig.
Liu J et al.
Nature Communications, 7, 13052-13052 (2016)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)
Jianzhao Liu et al.
Nature communications, 7, 13052-13052 (2016-10-08)
DNA N6-methyldeoxyadenosine (6mA) is a well-known prokaryotic DNA modification that has been shown to exist and play epigenetic roles in eukaryotic DNA. Here we report that 6mA accumulates up to ∼0.1-0.2% of total deoxyadenosine during early embryogenesis of vertebrates, but
Przemyslaw Nogly et al.
IUCrJ, 2(Pt 2), 168-176 (2015-04-14)
Lipidic cubic phases (LCPs) have emerged as successful matrixes for the crystallization of membrane proteins. Moreover, the viscous LCP also provides a highly effective delivery medium for serial femtosecond crystallography (SFX) at X-ray free-electron lasers (XFELs). Here, the adaptation of