S3007
Salicilato de sódio
ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
2-Hidroxibenzoato de sódio, Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido salicílico
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
crystalline
cor
white
faixa de pH útil
6.85 (26.3 °C)
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- para induzir zumbido, comportamento tipo hiperacusia em ratos e infundido diretamente na amígdala para medir o potencial de campo local.
- para induzir e confirmar zumbido por comportamento de inibição pré-pulso (PPI) e sua inibição em estudos de aprendizagem e memória segundo o teste do labirinto aquático de Morris e expressão gênica subsequente em ratos.
- para aumentar a inibição com ácido gama-aminobutírico (GABA) e aumentar a resposta auditiva no córtex dorsal do colículo inferior (ICd) medida pela técnica de microiontoforese.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?