31493
Salicilato de sódio
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
2-Hidroxibenzoato de sódio, Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido salicílico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Impurezas
acidic reac. impurities, complies
sulfite or thiosulfate, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
perda
≤0.3% loss on drying, 105 °C
pf
>300 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤10 mg/kg
adequação
in accordance for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?