Documentos
71945
Sigma-Aldrich
Salicilato de sódio
≥99.5% (HPLC), puriss. p.a.
Sinônimo(s):
2-Hidroxibenzoato de sódio, Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido salicílico
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4COONa
Número CAS:
Peso molecular:
160.10
Beilstein:
3732792
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
forma
crystals
perda
≤0.5% loss on drying, 110 °C
cor
white
faixa de pH útil
6.85 (26.3 °C)
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤600 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤25 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤25 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O salicilato de sódio pertence à classe dos salicilatos não acetilados.
Aplicação
O salicilato de sódio pode ser usado como padrão de referência farmacêutico para a quantificação do analito em amostras de soro usando um biossensor amperométrico.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Determination of salicylate in blood serum using an amperometric biosensor based on salicylate hydroxylase immobilized in a polypyrrole?glutaraldehyde matrix
Junior RL, et al.
Talanta, 51(3), 547-557 (2000)
Mosby's Pocket Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions - E-Book, 7 (2013)
Handbook of Drug Interactions: A Clinical and Forensic Guide (2003)
Kui Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(20), 6402-6412 (2009-10-16)
Viologens are showing an increasing number of scientific and technical applications in addition to their use as herbicides. However, their high toxicity poses considerable risks to human health, society, and the environment. In this context, we propose a new therapeutic
Rainer Amann et al.
European journal of pharmacology, 447(1), 1-9 (2002-07-11)
Aspirin (acetylsalicylic acid) is one of the most widely used drugs worldwide. It acetylates cyclooxygenases thereby irreversibly blocking the conversion of arachidonic acid to prostanoids. Biotransformation of aspirin yields salicylate, a compound that possesses similar anti-inflammatory potency as aspirin but