This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use. While not tested for in vitro or in vivo use, this compound has been used successfully in cell culture and animal models by other customers. Please see the links below to review example publications:
Rat animal model - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3556448/
Rat hepatocytes - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC117951/
Porcine lung & mesentery - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1572630/
1.06541
Nitroprussiato de sódio di-hidratado
[disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Nitroprussiato de sódio di-hidratado
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
potência
99 mg/kg LD50, oral (Rat)
analito(s) específico(s)
ammonium
técnica(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
400 g/L (slow decomposition)
densidade
1.71 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
chave InChI
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE TIMOL EM ANTISSÉPTICOS BUCAIS POR MEIO DE REAÇÃO DO NITROPRUSSIATO DE SÓDIO COM CLORIDRATO DE HIDRÓXIDO DE AMINA.: Este estudo apresenta um método espectrofotométrico para determinar timol em enxaguantes bucais usando uma reação do nitroprussiato de sódio e do cloridrato de hidróxido de amina. Esta abordagem analítica aumenta a precisão e a confiabilidade da quantificação de timol em produtos farmacêuticos (International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 2023).
- Eficácia da aplicação pós-colheita de nitroprussiato de sódio para ampliar a armazenabilidade, regulando a qualidade físico-química da fruta pêra.: Este estudo investiga a aplicação do nitroprussiato de sódio para ampliar a armazenabilidade das frutas pêra regulando sua qualidade físico-química. Os achados sugerem melhorias significativas na preservação das frutas e na manutenção da qualidade durante o armazenamento (Food Chemistry, 2021).
Ligação
Nota de análise
Identidade: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤0,01%
Cloreto (Cl): ≤0,02%
Hexacianoferrato (II): ≤0,02%
Hexacianoferrato (III): ≤0,01%
Sulfato (SO₄): ≤0,01%
Corresponde às normas da ACS, Reag. da Ph. Eur.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
-
Can I use it to prepare a solution to inject via i.p. in rodents?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf