Documentos Principais
1.06601
Supelco
Salicilato de sódio
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Salicilato de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
160.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-198-0
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>250 °C
potência
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% In water insoluble matter
≤0.2% Water
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
213 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
0.32 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
320 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Melhorar a detecção do som modulado por amplitude: Foi demonstrado que o salicilato de sódio melhora a detecção do som modulado por amplitude em camundongos, sugerindo seu potencial uso em pesquisas e terapias auditivas visando melhorar a percepção e o processamento do som (van den Berg et al., 2024).
  • Determinação do conteúdo de proteína de grãos: Na química agrícola, o salicilato de sódio é empregado no método colorimétrico azul de indofenol para determinar o teor de proteína de grãos de plantas de cereais, demonstrando sua aplicação no aumento da produtividade agrícola e na avaliação da qualidade dos alimentos (Huang et al., 2024).
Ligação
Substitui: SX0745; SX0745-1; SX0745-3
Nota de análise
Teor (titulação ácida perclórica, calculado em substância seca): ≥ 99,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução (10%; água): passa no teste
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,002%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,2%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup