Documentos Principais
R7638
Sigma-Aldrich
Meio RPMI-1640
Dutch Modification, with sodium bicarbonate and HEPES, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 541,00
6 X 500 ML
R$ 2.767,00
R$ 541,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 541,00
6 X 500 ML
R$ 2.767,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
R$ 541,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Meio RPMI-1640, Dutch Modification, with sodium bicarbonate and 20mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pH
>7.2
componentes
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Aplicação
RPMI-1640 Medium has been used
  • to obtain spleen and lymph nodes from mice[1]
  • for the resuspension of Staphylococcus aureus strains in the phagocytosis assay[2]
  • in the isolation of hepatitis B surface antigen-specific B-cell clones[3]
Reconstituição
Supplement with 0.3 g/L L-glutamine.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7513
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R1145
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R6504
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R2405
Meio RPMI-1640
Meio RPMI-1640 With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R1383
Meio RPMI-1640
Meio RPMI-1640 Modified, with L-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R8755
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R1780
Meio RPMI-1640
Kamila R Santos et al.
Vaccines, 9(8) (2021-08-29)
Staphylococcus aureus mastitis remains a major challenge for dairy farming. Here, 24 mice were immunized and divided into four groups: G1: control; G2: Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF) DNA vaccine; G3: F0F1 ATP synthase subunit α (SAS), succinyl-diaminopimelate (SDD), and
Blood polymorphonuclear leukocyte responses against Staphylococcus aureus in primiparous and pluriparous Lacaune and Santa Ines ewes
Marques M, et al.
Small Ruminant Research, 201, 106412-106412 (2021)
Vitória M Silva et al.
BMC veterinary research, 17(1), 282-282 (2021-08-27)
The present study explored the viability of bovine milk macrophages, their intracellular production of reactive oxygen and nitrogen species (RONS), and their phagocytosis of Staphylococcus aureus, as well as the profile of lymphocytes, from healthy udder quarters and udder quarters
Ewerton de Souza Lima et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 650021-650021 (2021-07-06)
The implications of bovine leukemia virus (BLV) on innate and adaptive immune responses have been widely investigated; however, the effects of BLV on mammary gland immunity require further investigation. The present study investigated the viability, phagocytic capacity, and intracellular production
Antonella Cerino et al.
PloS one, 10(4), e0125704-e0125704 (2015-04-30)
We describe the production and characterization of human monoclonal antibodies (mAb) specific for the major hepatitis B virus (HBV) S protein. The mAbs, two IgG1κ and one IgG1λ, were secreted by B-cell clones obtained from peripheral blood mononuclear cells (PBMC)