Documentos Principais
PZ0379
Sigma-Aldrich
PF-04827736
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-7,8-Dimethoxy-N-[1-methyl-2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethyl]-4-quinazolinamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
327.38
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NNC(C[C@H](C)NC2=NC=NC3=C2C=CC(OC)=C3OC)=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04827736 is a non-brain penetrant potent and selective inhibitor of phosphodiesterase PDE1, thought to be involved in regulation of vascular smooth muscle.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3