Documentos Principais
SML1061
Sigma-Aldrich
PF-04856264
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Cyano-4-[2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenoxy]-N-2-thiazolyl-benzenesulfonamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 616,00
25 MG
R$ 2.472,00
R$ 616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 616,00
25 MG
R$ 2.472,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15N5O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
437.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=CC=CC=C2C3=CC=NN3C)(NC4=NC=CS4)=O
InChI
1S/C20H15N5O3S2/c1-25-17(8-9-23-25)16-4-2-3-5-19(16)28-18-7-6-15(12-14(18)13-21)30(26,27)24-20-22-10-11-29-20/h2-12H,1H3,(H,22,24)
chave InChI
MKSKJVIBSRUWSZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel (IC50 = 28 nM). PF-04856264 blocks mouse Nav1.7 (IC50 = 131 nM) but has low potency against the rat Nav1.7 channel (IC50 = 4.2 mM).
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)