Documentos Principais
PLN350
Sigma-Aldrich
Kit miniprep de plasmídeos GenElute
greener alternative
sufficient for 350 purifications
Sinônimo(s):
Kit de plasmídeos GenElute, Gen Elute
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
uso
sufficient for 350 purifications
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O kit de miniprep de plasmídeo GenElute oferece um método simples, rápido e econômico para isolar o DNA plasmidial de culturas de E. coli recombinante. Com a combinação de tecnologia de ligação a sílica e a praticidade do formato de coluna de rotação, até 15 μg de DNA plasmidial com alto teor de cópias podem ser recuperados de 1-5 ml de cultura de E. coli em menos de 30 minutos. Ressalte-se que o rendimento real e o volume ideal de cultura a ser usado dependem do plasmídeo e do meio de cultura.
Uma cultura “overnight” de E. coli recombinante é coletada por centrifugação e submetida a um procedimento modificado de lise com SDS alcalino, seguido de adsorção do DNA em sílica na presença de altos teores de sal. Em seguida, os contaminantes são removidos por uma etapa de centrifugação e lavagem. Por último, o DNA ligado é eluído em água ou tampão Tris-EDTA.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto tem composição química inerentemente mais segura comparado ao uso padrão de fenol e clorofórmio para fazer extrações de DNA.
Aplicação
O DNA está pronto para uso imediato em aplicações como digestão por enzimas de restrição, clonagem, PCR, transformação, transcrição e sequenciamento convencional e automatizado.
O kit foi usado na purificação do DNA plasmidia de Dirofilaria repens.
Características e benefícios
  • DNA plasmidial purificado em menos de 30 minutos
  • Purifique até 15 μg de DNA plasmidial
  • Sem contaminação detectável por DNA ou RNA genômico
  • Não é necessário extração em fenol/clorofórmio nem precipitação alcoólica
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Dirofilaria repens: emergence of autochthonous human infections in the Czech Republic (case reports).
Mateju J
BMC Infectious Diseases, 16, 171-171 (2016)
Simeon S Andrews et al.
The Journal of biological chemistry, 294(30), 11549-11558 (2019-06-12)
Two-hybrid systems can be used for investigating protein-protein interactions and may provide important information about gene products with unknown function. Despite their success in mapping protein interactions, two-hybrid systems have remained mostly untouched by improvements in next-generation DNA sequencing. The
Vanessa Meier-Stephenson et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100589-100589 (2021-03-29)
Approximately 250 million people worldwide are chronically infected with the hepatitis B virus (HBV) and are at increased risk of developing cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The HBV genome persists as covalently closed circular DNA (cccDNA), which serves as the template
Jing Yang et al.
Preparative biochemistry & biotechnology, 50(6), 529-537 (2020-01-10)
As a lincosamide antibiotic, lincomycin is still important for treating diseases caused by Gram-positive bacteria. Manufacturing of lincomycin needs efforts to, e.g. maximize desirable species and minimizing unwanted fermentation byproducts. Analysis of the lincomycin biosynthetic gene cluster of Streptomyces lincolnensis
Richard A Urbanowicz et al.
Cell, 167(4), 1079-1087 (2016-11-05)
The 2013-2016 outbreak of Ebola virus (EBOV) in West Africa was the largest recorded. It began following the cross-species transmission of EBOV from an animal reservoir, most likely bats, into humans, with phylogenetic analysis revealing the co-circulation of several viral