Documentos
PLN70
Sigma-Aldrich
Kit miniprep de plasmídeos GenElute
greener alternative
sufficient for 70 purifications
Sinônimo(s):
Gen Elute
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
uso
sufficient for 70 purifications
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O kit de miniprep de plasmídeo GenElute oferece um método simples, rápido e econômico para isolar o DNA plasmidial de culturas de E. coli recombinante. Com a combinação de tecnologia de ligação a sílica e a praticidade do formato de coluna de rotação, até 15 μg de DNA plasmidial com alto teor de cópias podem ser recuperados de 1-5 ml de cultura de E. coli em menos de 30 minutos. Ressalte-se que o rendimento real e o volume ideal de cultura a ser usado dependem do plasmídeo e do meio de cultura.
Uma cultura “overnight” de E. coli recombinante é coletada por centrifugação e submetida a um procedimento modificado de lise com SDS alcalino, seguido de adsorção do DNA em sílica na presença de altos teores de sal. Em seguida, os contaminantes são removidos por uma etapa de centrifugação e lavagem. Por último, o DNA ligado é eluído em água ou tampão Tris-EDTA.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Aplicação
O DNA está pronto para uso imediato em aplicações como digestão por enzimas de restrição, clonagem, PCR, transformação, transcrição e sequenciamento convencional e automatizado.
Características e benefícios
  • DNA plasmidial purificado em menos de 30 minutos
  • Purifique até 15 μg de DNA plasmidial
  • Sem contaminação detectável por DNA ou RNA genômico
  • Não é necessário extração em fenol/clorofórmio nem precipitação alcoólica
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Comparison of three molecular methods for the detection of pilchard herpesvirus in archived paraffin-embedded tissue and frozen tissue.
Crockford M
Diseases of Aquatic Organisms, 82(1), 37-44 (2008)
Genetic determinants of resistance to fusidic acid among clinical bacteremia isolates of Staphylococcus aureus.
Lannergard J
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(5), 2059-2065 (2009)
Ky V Hoang et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1695-1695 (2017-09-29)
Francisella tularensis (F. tularensis) is the causative agent of tularemia and is classified as a Tier 1 select agent. No licensed vaccine is currently available in the United States and treatment of tularemia is confined to few antibiotics. In this
Shree Vidhya Srinivasan et al.
Heliyon, 5(11), e02863-e02863 (2019-12-18)
Pregnancy-associated glycoproteins (PAGs) secreted from conceptus specific trophoblast cells are widely accepted biomarkers of ruminants. Limited information of PAGs in buffalo warrants further investigation for the development of sensitive homologous early pregnancy-specific diagnostic immunoassay. This experiment was thus designed to
Timothy A Scott et al.
Cell, 169(3), 442-456 (2017-04-22)
Fluoropyrimidines are the first-line treatment for colorectal cancer, but their efficacy is highly variable between patients. We queried whether gut microbes, a known source of inter-individual variability, impacted drug efficacy. Combining two tractable genetic models, the bacterium E. coli and the nematode C. elegans
Protocolos
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.