NA1111
GenElute™ Gel Extraction Kit
sufficient for 70 purifications
Sinônimo(s):
DNA gel extraction kit, DNA gel isolation kit, DNA gel purification kit, PCR gel clean up kit, PCR gel isolation kit, gel isolation kit, gel purification kit, Rapid purification of linear DNA
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 70 purifications
técnica(s)
DNA purification: suitable
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Bind up to 10 μg of DNA
- Recoveries up to 80%
- Up to 3.5 g can be processed per column
- Compatible with both standard and low-melting agarose in TAE or TBE buffer
Princípio
The purified DNA is suitable for a variety of downstream applications, such as automated DNA sequencing, PCR, restriction digestion, cloning, and labeling.
Informações legais
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Os clientes também visualizaram
Protocolos
The GenElute Gel Extraction kit is designed for the rapid purification of 50 bp to 10 kb linear DNA fragments and plasmids from standard or low-melting agarose gels.