Documentos Principais
PLA0023
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-H2AX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
H2A histone family, H2A.X, H2A/X, H2AX, H2AX histone, histone H2A.x, member X
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.578,00
R$ 1.578,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.578,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
P16104
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... H2AX(3014)
Imunogênio
The epitope recongized by PLA0023 maps to the C-terminus of human histone H2AX using the numbering given for Swiss-Prot entry P16104 (GeneID 3014).
forma física
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
H2AX is a member of the histone H2A family. The four core histones involved in the formation of the nucleosome structure of compacted chromatin are H2A, H2B, H3, and H4. H2AX may function to facilitate DNA repair, and recent studies have shown that H2AX is required for the maintenance of genomic stability.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sihang Song et al.
Anatomia, histologia, embryologia, 53(1), e12974-e12974 (2023-09-28)
During fertilization, DAXX (death domain-associated protein) mediates histone variant H3.3 incorporation into heterochromatin, which plays an important role in the maintenance of genomic integrity. rDNA, the ribosomal gene, is included in the first wave of gene activation after fertilization. Our