Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
05-636
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfohistona H2A.X (Ser139), clone JBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
JBW301, monoclonal
application:
ChIP
ICC
IF
IHC
WB
reatividade de espécies:
vertebrates
técnica(s):
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
3168
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
clone
JBW301, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Descrição geral
A histona H2A é uma das 5 principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H2A está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′.
Especificidade
O clone JBW301 do anticorpo anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139) reconhece o histona H2A.X fosforilado a Ser139.
Imunogênio
peptídeo (C-KATQA[pS]QEY) correspondente aos aminoácidos 134-142 da histona humana H2A.X
Aplicação
Outras aplicações citadas:
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou histona H2A.X (pSer139) em cortes de tecido de pulmão de camundongo RNF168-WT e RNF 168-SA/SEKI (parafina). (Xe, X., et al. (2015) Nat. Cell Biol. 20 (3); 320-331).
Chromatin Immunoprecipitation, see Meier, Andreas, et al. EMBO J., 26: 2707-18 (2007) na aba de informações técnicas.
Antifosfohistona H2A.X (Ser139), clone JBW301, é um anticorpo monoclonal (AcM) murino citado em muitas publicações e validado em ChIP, ICQ, IF, WB. Esse AcM purificado é altamente específico para a fosfohistona H2A.X (Ser139), também conhecida como H2AXS139p.
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Análise por imunoblot: 0,05-1 μg/ml desse anticorpo detectou histona H2A.X (Ser139) fosforilada em lisados de histona extraídos em ácido em células Jurkat tratadas com estaurosporina 0,5 μM (número de catálogo 19-123).
Imunocitoquímica: 2 μg/ml desse anticorpo detectaram histona H2A.X fosforilada em células HeLa tratadas com estaurosporina 0,5 μM por 4-6 horas.
Descrição-alvo
17 kDa
Ligação
Substitui: MABE205
forma física
Formato: Purificada
Imunoglobulina purificada por imunoafinidade em Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica 0,05% como conservante.
Proteína G purificada
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de envio. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Extratos de células 293 tratados com UV, extratos de células HeLa tratados com UV ou tecido de câncer de mama
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no Certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
DNA interaction and dual topoisomerase I and II inhibition properties of the anti-tumor drug prodigiosin.
Montaner, B; Castillo-Avila, W; Martinell, M; Ollinger, R; Aymami, J; Giralt, E; Perez-Tomas, R
Toxicological Sciences null
Incomplete nuclear transformation of human spermatozoa in oligo-astheno-teratospermia: characterization by indirect immunofluorescence of chromatin and thiol status.
Ramos, L; van der Heijden, GW; Derijck, A; Berden, JH; Kremer, JA; van der Vlag, J; de Boer, P
Human Reproduction null
Lidia Ruiz et al.
PloS one, 3(9), e3230-e3230 (2008-09-19)
P53 activation can trigger various outcomes, among them reversible growth arrest or cellular senescence. It is a live debate whether these outcomes are influenced by quantitative or qualitative mechanisms. Furthermore, the relative contribution of p53 to Ras-induced senescence is also
DNA damage response and apoptosis.
Plesca, D; Mazumder, S; Almasan, A
Methods in Enzymology null
Effect of Ku80 deficiency on mutation frequencies and spectra at a LacZ reporter locus in mouse tissues and cells.
Busuttil, RA; Mu?oz, DP; Garcia, AM; Rodier, F; Kim, WH; Suh, Y; Hasty, P; Campisi, J; Vijg, J
Testing null
Artigos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.