Merck
Todas as fotos(12)
Documentos Principais
V9131
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, hVIN-1
Sinônimo(s):
Anti Vinculin, Vinculin Antibody, Vinculin Antibody - Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IF
IHC (f)
WB
clone:
hVIN-1, monoclonal
reatividade de espécies:
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
citations:
2014
técnica(s):
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
Nome do produto
Anti-vinculina monoclonal, clone hVIN-1, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
hVIN-1, monoclonal
peso molecular
antigen 116 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Descrição geral
A anti-vinculina monoclonal (isotipo de IgG1 de camundongo) é derivada do hibridoma hVIN-1 produzido pela fusão de células de mieloma de camundongo e esplenócitos de camundongos BALB/c imunizados. A vinculina está localizada nas zônulas de adesão do disco intercalar (músculo cardíaco), nas junções miotenídeas (músculo esquelético), nas junções neuromusculares e nos corpos densos associados à membrana do músculo liso. Em muitos tipos de células que passam por transformação viral, a vinculina é redistribuída para as rosetas ou podossomos.
Especificidade
A anti-vinculina monoclonal cora especificamente a vinculina nos contatos célula-célula e célula-substrato em tecidos e células cultivadas usando marcação imunofluorescente indireta. O anticorpo reage com a banda de vinculina de 116 kDa em immunoblotting. O produto reage com a vinculina de várias espécies. Boa reatividade é obtida com humanos, bovinos, galinhas, cães, ratos, camundongos, perus e Xenopus. O anticorpo mostra reatividade cruzada com metavinculina de músculo liso.
Marca especificamente a vinculina nos contatos célula-célula e célula-substrato. Reage fortemente com a vinculina humana. Mostra a reatividade cruzada com a metavinculina do músculo liso.
Imunogênio
vinculina humana purificada de útero.
Aplicação
O anticorpo monoclonal antivinculina produzido em camundongo foi usado em:
  • western blot
  • coloração para imunofluorescência
  • imuno-histoquímica.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A vinculina é uma proteína citoesquelética associada às faces citoplasmáticas das junções do tipo zônulas de adesão célula-célula e célula-matriz extracelular. Ela funciona como uma das várias proteínas interativas envolvidas na ancoragem da F-actina à membrana. Uma sequência de interações moleculares pode estar envolvida na montagem transmembranar das placas de adesão. Na montagem das placas de adesão, a subunidade β da integrina se liga ao talin. O talin se liga à vinculina que interage com a α-actinina e, possivelmente, consigo mesmo. Como a α-actinina se liga e reticula os filamentos de actina, a vinculina representa um elemento-chave na ligação transmembranar da matriz extracelular ao sistema de microfilamentos citoplasmáticos.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reinforcement versus fluidization in cytoskeletal mechanoresponsiveness
Krishnan R, et al.
PLoS ONE, 4(5), e5486-e5486 (2009)
Dystrophin-glycoprotein complex and vinculin-talin-integrin system in human adult cardiac muscle
Anastasi G, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 23(2), 149-159 (2009)
Vinculin and talin: focus on the myocardium
Zemljic-Harpf A, et al.
Journal of Investigative Medicine, 57(8), 849-855 (2009)
Somatic inactivation of the PHD2 prolyl hydroxylase causes polycythemia and congestive heart failure
Minamishima YA, et al.
Blood, 111(6), 3236-3244 (2008)
Prognostic significance of epidermal growth factor receptor phosphorylation and mutation in head and neck squamous cell carcinoma
Hama T, et al.
Oncologist, 14(9), 900-908 (2009)
Artigos
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Ver tudo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.