Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
MABE343
Sigma-Aldrich
Anticorpo antipuromicina, clone 12D10
clone 12D10, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-puromicina, Anticorpo de detecção de puromicina, Clone 12D10 anti-puromicina
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
12D10, monoclonal
application:
FACS
ICC
IF
IHC
IP
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
657
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12D10, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPEPPS(9520)
Descrição geral
A puromicina é um antibiótico aminonucleosídeo, derivado da bactéria Streptomyces alboniger, que funciona como um inibidor da síntese proteica que bloqueia a tradução através da terminação prematura da cadeia no ribossomo. Os anticorpos monoclonais antipuromicina podem ser usados com métodos imunoquímicos padrão para monitorar diretamente a tradução, um método conhecido como detecção de superfície da tradução (SUnSET, do inglês surface sensing of translation). Parte da molécula se assemelha à extremidade 3′ do tRNA aminoacilado, tornando-a útil para a análise da tradução de proteínas. A puromicina induz a fragmentação do DNA em timócitos e em células de leucemia HL-60 humanas.
Especificidade
O anticorpo anti-puromicina, clone 12D10, demonstrou reagir com amostras de teste humano, pré-incubadas com puromicina. Espera-se que reaja com todas as espécies quando a amostra de teste é incubada com puromicina.
Imunogênio
Puromicina de Streptomyces alboniger
Aplicação
Análise de western blot (coloração de proteínas totais): Os lisados de células HEK293 tratadas com puromicina e ciclo-hexamida, ou apenas puromicina, foram separados usando SDS-PAGE e transferidos para uma membrana. As proteínas foram visualizadas com o uso do corante Ponceau S.
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:10.000 de um lote representativo detectou proteínas neossintetizadas incorporadas à puromicina nas células HeLa tratadas com puromicina.
Análise de western blot: Um lote representativo detectou proteínas neossintetizadas incorporadas à puromicina em WB (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6): 678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.; Clavarino, G., et al. (2012). PLoS Pathog. 8(5):e1002708.; David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.; Hulmi. J. J., et al. (2012). Am J Physiol Endocrinol Metab. 304(1):E41-50.; Bhattacharya, A., et al. (2012). Neuron. 76(2):325-337.; Hoeffer, C. A., et al. (2013). J Neurophysiol. 109(1):68-76.).
Análise por imunofluorescência: Um lote representativo detectou proteínas neossintetizadas incorporadas à puromicina em WB (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6): 678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.;David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; David, A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(23):20688-20700.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Goodman, C. A., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(17):E989.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou proteínas neossintetizadas incorporadas à puromicina em IHQ (Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.).
Análise de separação de células ativada por fluorescência: Um lote representativo detectou proteínas neossintetizadas incorporadas à puromicina em FACS (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277).
Alexa Fluor é uma marca registrada da Life Technologies.
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo antipuromicina, clone 12D10, detecta puromicina incorporada na proteína. Os anticorpos monoclonais antipuromicina podem ser usados com métodos imunoquímicos padrão.
Subcategoria de pesquisa
Metabolismo de RNA e proteínas de ligação
Qualidade
Avaliado por western blot em lisados de células HEK293 tratadas com puromicina e ciclo-hexamida, ou apenas com puromicina.
Análise de western blot: Uma diluição de 1:25.000 deste anticorpo detectou proteínas neossintetizadas incorporadas à puromicina nos lisados de células HEK293 tratadas apenas com puromicina. Este anticorpo também detectou pequenas quantidades de proteínas neossintetizadas incorporadas à puromicina nas células HEK293 tratadas com puromicina e ciclo-hexamida.
Descrição-alvo
A puromicina é incorporada em proteínas neossintetizadas. Na presença de puromicina apenas, este anticorpo detecta as proteínas neossintetizadas incorporadas à puromicina em vários pesos moleculares. No entanto, um sinal mais fraco é observado na presença concomitante da ciclo-hexamida, um inibidor da biossíntese proteica em organismos eucarióticos.
forma física
Formato: Purificado
IgG2aκ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisados de células HEK293 tratadas com puromicina e ciclo-hexamida, ou apenas com puromicina.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Anna Maria Copeland et al.
Journal of virology, 87(21), 11659-11669 (2013-08-24)
Rift Valley fever virus (RVFV), an ambisense member of the family Bunyaviridae, genus Phlebovirus, is the causative agent of Rift Valley fever, an important zoonotic infection in Africa and the Middle East. Phlebovirus proteins are translated from virally transcribed mRNAs
Kim Tran et al.
ACS chemical biology, 9(12), 2796-2806 (2014-10-04)
Endoplasmic reticulum (ER) stress plays an important role in the decline in pancreatic β cell function and mass observed in type 2 diabetes. Here, we developed a novel β cell-based high-throughput screening assay to identify small molecules that protect β
Thomas Chaillou et al.
Journal of cellular physiology, 231(9), 1894-1902 (2015-12-20)
The ribosome has historically been considered to have no cell-specific function but rather serve in a "housekeeping" capacity. This view is being challenged by evidence showing that heterogeneity in the protein composition of the ribosome can lead to the functional
Hanna Hörnberg et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(50), 12697-12706 (2016-12-16)
The establishment of precise topographic maps during neural development is facilitated by the presorting of axons in the pathway before they reach their targets. In the vertebrate visual system, such topography is seen clearly in the optic tract (OT) and
Preeti Shahi et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(1), e0004340-e0004340 (2016-01-07)
Entamoeba histolytica is an obligate protozoan parasite of humans, and amebiasis, an infectious disease which targets the intestine and/or liver, is the second most common cause of human death due to a protozoan after malaria. Although amebiasis is usually asymptomatic
Artigos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Ver tudo
Protocolos
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.