A9789
Anisomycin
from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid, protein synthesis inhibitor
Sinônimo(s):
(2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate, 2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-acetate, Flagecidin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Anisomycin from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white to faint yellow
solubilidade
H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.)
DMSO: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1
chave InChI
YKJYKKNCCRKFSL-RDBSUJKOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges