Upon the addition of crystalline serum albumin (10 mg/mL) and storage at -15°C, solutions of this product in water are stable for several months. Additional information can be found in the Methods in Enzymology XIV, 202 (1969).
P8398
Phospholipase D from cabbage
Type IV, lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
Sinônimo(s):
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase, Phospholipase D from white cabbage
Selecione um tamanho
R$ 1.753,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.753,00
Produtos recomendados
tipo
Type IV
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥100 units/mg solid
composição
Protein, ~25%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
How long will it remain stable after reconstitution at 4 degrees Celsius?
1 answer-