P6621
Phospholipase C from Bacillus cereus
≥200 units/mg protein
Sinônimo(s):
Lecithinase C, Lipophosphodiesterase I, PC-PLC, Phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥200 units/mg protein
peso molecular
23-27 kDa by SDS-PAGE
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubilidade
H2O: soluble 1.0 mg/mL, faintly hazy to hazy
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Bacillus cereus ATCC 10987 ... plC(2749087)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3