Documentos Principais
525200-M
Sigma-Aldrich
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus
Sinônimo(s):
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus, PLD
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
lyophilized solid
Nível de qualidade
atividade específica
≥50 units/mg dry wt.
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
brownish
solubilidade
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% BSA, and 0.1% (w/v) TRITON X-100: 1 mg/mL
atividade externa
Aatalase, glucose oxidase, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native phospholipase D from Streptomyces chromofuscus. Catalyzes the hydrolysis of lecithin to phosphatidic acid and choline. Coupled with choline oxidase, it can also be used for the determination of phospholipids in serum.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of phosphatidylcholine per min at 37°C, pH 8.0.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C or for up to 1 year at -20°C.
Outras notas
Kurz, T., et al. 1993. Circ. Res. 72, 701.
Natarajan, V., and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med. 121, 337.
Yamamoto, I., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1145, 293.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3