P7828
Percoll®
suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
density gradient medium
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
aseptically filled
Nível de qualidade
Formulário
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pH
8.9 (20 °C)
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.