Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
P7886
Sigma-Aldrich
Poli-D-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 30,000-70,000
Sinônimo(s):
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 569,00
50 MG
R$ 1.558,00
100 MG
R$ 2.401,00
500 MG
R$ 9.044,00
1 G
R$ 14.066,00
R$ 569,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 569,00
50 MG
R$ 1.558,00
100 MG
R$ 2.401,00
500 MG
R$ 9.044,00
1 G
R$ 14.066,00
About This Item
Fórmula linear:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 569,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Poli-D-lisina, mol wt 30,000-70,000
Formulário
solid
peso molecular
30,000-70,000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Os polímeros poli-D-lisina podem ser usados para preparar superfícies para adesão celular. Os polímeros D-lisina também podem ser usados com células que digerem polímeros poli-L-lisina e causam captação excessiva de L-lisina.
Este produto é recomendado como substrato de cultura celular quando se usa 0,5-1,0 ml de uma solução de 0,1 mg/ml para cobrir 25 cm2. As versões de menor peso molecular do produto são menos viscosas, mas versões com maior peso molecular fornecem mais sítios de adesão por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O bromidrato de poli-D-lisina (PDL) é um fator de fixação inespecífico para células, útil para promover a adesão de células a substratos sólidos, aumentando a interação eletrostática entre íons carregados negativamente da membrana celular e a superfície da cultura. Após absorção à superfície da cultura celular, a poli-D-lisina atua para aumentar o número de sítios de ligação celular com carga positiva.
Componentes
A poli-D-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo permite que a poli-D-lisina esteja em forma cristalina, solúvel em água. Uma pequena quantidade de produto pode ser encontrada na estrutura beta, pois o HBr interfere nas pontes de hidrogênio entre os grupos amino e carboxila, ou amino e as porções contendo N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de preparo
Para remover HBr, dissolva o produto em tampão neutro e faça a diálise para remover os sais. De modo geral, para usar este produto como fator de adesão, adicione 50 ml de água estéril para cultura de tecidos a 5 mg de polilisina e cubra assepticamente a superfície com 1 ml por 25 cm2 de solução. Após 5 minutos, remova a solução por aspiração e enxágue bem a superfície. Deixe secar por duas horas antes de introduzir as células e o meio.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Michael Brunk et al.
Scientific reports, 8(1), 605-605 (2018-01-14)
The dynamics of early fungal development and its interference with physiological signals and environmental factors is yet poorly understood. Especially computational analysis tools for the evaluation of the process of early spore germination and germ tube formation are still lacking.
William J Buchser et al.
Molecular systems biology, 6, 391-391 (2010-07-29)
Development and regeneration of the nervous system requires the precise formation of axons and dendrites. Kinases and phosphatases are pervasive regulators of cellular function and have been implicated in controlling axodendritic development and regeneration. We undertook a gain-of-function analysis to
Mandi E Schmidt et al.
BMC biology, 16(1), 58-58 (2018-06-28)
Huntington disease (HD) is a fatal neurodegenerative disorder caused by a CAG expansion in the huntingtin (HTT) gene, leading to selective and progressive neuronal death predominantly in the striatum. Mutant HTT expression causes dysfunctional cortico-striatal (CS) transmission, loss of CS
Louise Gorham et al.
European journal of pharmacology, 736, 101-106 (2014-04-29)
Somatostatin has a wide biological profile resulting from its actions on the five receptor subtypes (sst1-5). Recently somatostatin was shown to exert analgesic effects via activation of the sst4 receptor. Although the analgesia in pain models is established, the precise
Wasfi Alrawashdeh et al.
Molecular oncology, 13(5), 1075-1091 (2019-01-29)
Perineural invasion (PNI) is a common and characteristic feature of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) that is associated with poor prognosis, tumor recurrence, and generation of pain. However, the molecular alterations in cancer cells and nerves within PNI have not previously
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf