Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
P0296
Sigma-Aldrich
Poli-D-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 1,000-5,000
Sinônimo(s):
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Fórmula linear:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Poli-D-lisina, mol wt 1,000-5,000
Formulário
powder or solid
Nível de qualidade
peso molecular
1,000-5,000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to faint yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Os polímeros poli-D-lisina podem ser usados para preparar superfícies para adesão celular. Os polímeros D-lisina também podem ser usados com células que digerem polímeros poli-L-lisina e causam captação excessiva de L-lisina.
Este produto é recomendado como substrato de cultura celular quando se usa 0,5-1,0 ml de uma solução de 0,1 mg/ml para cobrir 25 cm2. As versões de menor peso molecular do produto são menos viscosas, mas versões com maior peso molecular fornecem mais sítios de adesão por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O bromidrato de poli-D-lisina (PDL) é um fator de fixação inespecífico para células, útil para promover a adesão de células a substratos sólidos, aumentando a interação eletrostática entre íons carregados negativamente da membrana celular e a superfície da cultura. Após absorção à superfície da cultura celular, a poli-D-lisina atua para aumentar o número de sítios de ligação celular com carga positiva.
Componentes
A poli-D-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo permite que a poli-D-lisina esteja em forma cristalina, solúvel em água. Uma pequena quantidade de produto pode ser encontrada na estrutura beta, pois o HBr interfere nas pontes de hidrogênio entre os grupos amino e carboxila, ou amino e as porções contendo N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de análise
This product has a molecular weight of 1,000-4,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuan Zhang et al.
Autophagy, 12(9), 1538-1559 (2016-07-28)
BBC3 (BCL2 binding component 3) is a known apoptosis inducer; however, its role in microglial survival remains poorly understood. In addition to the classical transcription factor TRP53, Mir143 is involved in BBC3 expression at the post-transcriptional level. Here, we identify
Qi Li et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 217-217 (2019-12-25)
Perioperative sleep disturbance is a risk factor for persistent pain after surgery. Clinical studies have shown that patients with insufficient sleep before and after surgery experience more intense and long-lasting postoperative pain. We hypothesize that sleep deprivation alters L-type calcium
Yunfei Chen et al.
Aging, 12(18), 18274-18296 (2020-09-24)
Traumatic brain injury (TBI) is a leading cause of morbidity and mortality in young individuals worldwide. There is currently no effective clinical treatment for TBI, but mesenchymal stem cell-derived exosomes have exhibited promising therapeutic effects. In this study, we performed
Yanhui Cai et al.
iScience, 23(5), 101136-101136 (2020-05-24)
Astrocytic glycogen is an important energy reserve in the brain and is believed to supply fuel during energy crisis. However, the pattern of glycogen metabolism in ischemic stroke and its potential therapeutic impact on neurological outcomes are still unknown. Here
Yao Wei et al.
Nature communications, 11(1), 941-941 (2020-02-20)
Oxidative stress is a major pathogenic mechanism in Parkinson's disease (PD). As an important cellular antioxidant, glutathione (GSH) balances the production and incorporation of free radicals to protect neurons from oxidative damage. GSH level is decreased in the brains of
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.