P5931
Phosphatase, Alkaline from Escherichia coli
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
Sinônimo(s):
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
composição
Protein, ~50% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)