Documentos Principais
P5869
Sigma-Aldrich
Substrato fosfatase
chromogenic, powder
Sinônimo(s):
4-Nitrofenil fosfato, pNPP
Selecione um tamanho
10 CAPS
R$ 1.647,00
25 CAPS
R$ 3.285,00
R$ 1.647,00
Check Cart for Availability
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0026
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 CAPS
R$ 1.647,00
25 CAPS
R$ 3.285,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
R$ 1.647,00
Check Cart for Availability
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0026
Nome do produto
Substrato fosfatase, 100 mg capsules
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Substrato cromogênico para uso com procedimentos de ELISA com fosfatases ácidas e alcalinas. O substrato gera um produto final solúvel de cor amarela que pode ser lido por espectrofotometria em 405 nm. A reação de pNPP pode ser interrompida com NaOH 3 N e lida em 405 nm.
Substratos
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Outras notas
Substrato para determinação de fosfatases alcalinas e ácidas.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
E Swilks et al.
Australian veterinary journal, 95(6), 211-216 (2017-05-31)
To examine the prevalence of Theileria orientalis in the Gloucester area of New South Wales and its effect on individual animals. Blood samples (EDTA and clotted blood) were collected from a total of 55 calves and their dams from 6
Jungju Kim et al.
Tissue engineering and regenerative medicine, 18(3), 387-397 (2021-01-09)
Three-dimensional (3D) in vitro cultures recapitulate the physiological microenvironment and exhibit high concordance with in vivo conditions. Improving co-culture models with different kind of cell types cultured on a 3D scaffold can closely mimic the in vivo environment. In this
Miriam Filippi et al.
Biomaterials, 223, 119468-119468 (2019-09-11)
Exposure of cells to externally applied magnetic fields or to scaffolding materials with intrinsic magnetic properties (magnetic actuation) can regulate several biological responses. Here, we generated novel magnetized nanocomposite hydrogels by incorporation of magnetic nanoparticles (MNPs) into polyethylene glycol (PEG)-based
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Masaya Yokota et al.
Arthritis research & therapy, 16(2), R72-R72 (2014-03-19)
In addition to the pivotal roles of mast cells in allergic diseases, recent data suggest that mast cells play crucial roles in a variety of autoimmune responses. However, their roles in the pathogenesis of autoimmune skeletal muscle diseases have not
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.