Documentos Principais
P4744
Sigma-Aldrich
Substrato fosfatase
chromogenic, powder
Sinônimo(s):
4-Nitrofenil fosfato, pNPP
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Substrato fosfatase, powder
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
O substrato fosfatase foi usado como substrato no ensaio de fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP)[1] e fosfatase alcalina (FA).[2][3]
Substrato cromogênico para uso com procedimentos de ELISA com fosfatases ácidas e alcalinas. O substrato gera um produto final solúvel de cor amarela que pode ser lido por espectrofotometria em 405 nm. A reação de pNPP pode ser interrompida com NaOH 3 N e lida em 405 nm.
Outras notas
Substrato para determinação de fosfatases alcalinas e ácidas.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Inhibiting calcineurin activity under physiologic tonicity elevates anabolic but suppresses catabolic chondrocyte markers
van der Windt AE, et al.
Arthritis and Rheumatism, 64(6), 1929-1939 (2012)
Osteoclastogenic activity and RANKL expression are inhibited in osteoblastic cells expressing constitutively active Galpha12 or constitutively active RhoA
Wang J and Stern PH
Journal of Cellular Biochemistry, 111(6), 1531-1536 (2010)
Yeyun Zhou et al.
Structure (London, England : 1993), 27(10), 1485-1496 (2019-08-14)
ASPP (apoptosis-stimulating proteins of p53) proteins bind PP-1c (protein phosphatase 1) and regulate p53 impacting cancer cell growth and apoptosis. Here we determine the crystal structure of the oncogenic ASPP protein, iASPP, bound to PP-1c. The structure reveals a 1:1
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocolos
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)