Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
N4645
Sigma-Aldrich
4-Nitrofenil fosfato
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sinônimo(s):
4-Nitrofenil fosfato dissódico, p-Nitrofenil fosfato, pNPP
Selecione um tamanho
1 G
R$ 697,00
5 G
R$ 2.393,00
R$ 697,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0026
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 697,00
5 G
R$ 2.393,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
Beilstein:
5324661
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
R$ 697,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0026
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Substrato cromogênico para determinação de fosfatases alcalinas e ácidas.[1][2] A reação gera um produto final solúvel de cor amarela. A reação pode ser interrompida com NaOH 3 N e lida em 405 nm.
Aplicação
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate has been used:
  • as a component in diethanolamine buffer to detect alkaline phosphatase-conjugated antibodies in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[3]
  • to treat adherent cells in adhesion assay[4]
  • as a phosphatase substrate in in vitro phosphatase assay[5] in substrate buffer for ELISA[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) is the substrate of choice for use with alkaline phosphatase in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. It is the substrate of choice in alkaline phosphatase systems due to its high sensitivity. This substrate produces a soluble end product that is yellow in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. This product is tested for use in cell culture applications. 4-nitrophenyl phosphate (pNPP), a small-molecule substrate can be used to study on alkaline phosphatases, acid phosphatases etc.[7]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cucurbitacin I inhibits STAT3, but enhances STAT1 signaling in human cancer cells in vitro through disrupting actin filaments
Guo H, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 39(3), 425-425 (2018)
Serodiagnosis of Salmonella enterica serovar Typhi and S. enterica serovars Paratyphi A, B and C human infections
Chart H, et al.
Journal of Medical Microbiology, 56(9), 1161-1166 (2007)
Serodiagnosis of Echinococcus spp. infection: explorative selection of diagnostic antigens by peptide microarray
List C, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 4(8), e771-e771 (2010)
Flexible, actin-based ridges colocalise with the beta1 integrin on the surface of melanoma cells
Poole K and Muller D
British Journal of Cancer, 92(8), 1499-1499 (2005)
Assays for protein-tyrosine phosphatases.
McCain DF and Zhang ZY
Methods in Enzymology, 345, 507-518 (2002)