Documentos
71768
Sigma-Aldrich
4-Nitrofenil fosfato
chromogenic, ≥99.0% (enzymatic), powder or crystals
Sinônimo(s):
4-Nitrofenil fosfato dissódico, p-Nitrofenil fosfato, pNPP
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
Beilstein:
5324661
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
product name
4-Nitrofenil fosfato, suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (enzymatic)
forma
powder or crystals
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impurezas
≤0.1% free nitrophenol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Substrato cromogênico para determinação de fosfatases alcalinas e ácidas. A reação gera um produto final solúvel de cor amarela. A reação pode ser interrompida com NaOH 3 N e lida em 405 nm.
Aplicação
O sal 4-nitrofenil fosfato dissódico hexa-hidratado foi usado:
  • como substrato para medir os parâmetros cinéticos da atividade de fosfatase dos homólogos de tensina e fosfatase deletados no cromossomo 10 (PTEN)
  • como substrato para ensaio da atividade da fosfatase ácida
  • como substrato para ensaio de anticorpos ligados com conjugado anti-fosfatase alcalina de coelho/humana
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
The phytase from antarctic bacterial isolate, Pseudomonas sp. JPK1 as a potential tool for animal agriculture to reduce manure phosphorus excretion
Park I and Cho J
African Journal of Agricultural Research, 6(6), 1398-1406 (2011)
Serological diagnosis of echinococcosis: the diagnostic potential of native antigens
Schweiger A, et al.
Infection, 40(2), 139-152 (2012)
Targeting PTEN using small molecule inhibitors
Mak LH and Woscholski R
Methods, 77, 63-68 (2015)
Antibodies against 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes recognized chromatin and its oxidized forms: role of chromatin, oxidized forms of chromatin and 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes in the etiopathogenesis of SLE
Al-Shobaili HA, et al.
Disease Markers, 33(1), 19-34 (2012)
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the