P3169
pGlu-Phe-Leu p-nitroanilide
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
About This Item
Produtos recomendados
product name
pGlu-Phe-Leu p-nitroanilide, protease substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCC(=O)N2)C(=O)Nc3ccc(cc3)N(=O)=O
InChI
1S/C26H31N5O6/c1-16(2)14-21(25(34)27-18-8-10-19(11-9-18)31(36)37)29-26(35)22(15-17-6-4-3-5-7-17)30-24(33)20-12-13-23(32)28-20/h3-11,16,20-22H,12-15H2,1-2H3,(H,27,34)(H,28,32)(H,29,35)(H,30,33)
chave InChI
NLVMZXVGZDVXDA-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.