Documentos Principais
1.12979
Supelco
Total dietary fiber Kit
sufficient for 100 determinations
About This Item
Código UNSPSC:
41116118
NACRES:
NA.21
uso
sufficient for 100 determinations
Nível de qualidade
técnica(s)
photometry: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
reagent kit for 100 determinations
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3